missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Vitamin D3-d7 (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vitamin D3-25,26,26,26,27,27,27-d7 |
| CAS | 1627523-19-6 |
| Molekylformel | C27 D7 H37 O |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| Synonym | Cholecalciferol-d7, Cholecalciferol-25,26,26,26,27,27,27-D7, (3β,5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-25,26,26,26,27,27,27-d7-3-ol, (1S,3Z)-4-Methylene-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-7a-methyl-1-[(1R)-1-methyl-5-(methyl-d3)hexyl-5,6,6,6-d4]-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]cyclohexanol, Vitamin D3-25,26,26,26,27,27,27-d7, Vitamin D3-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1/i1D3,2D3,19D |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6,7,7,7-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)heptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 391.68 |
| Formel vikt | 391.3832 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?