missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Vitamin D3 Hemisuccinate (~90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vitamin D3 Hemisuccinate |
| CAS | 64889-68-5 |
| Molekylformel | C31H48O4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Cholecalciferol 3-Hemisuccinate, Cholecalciferol Hemisuccinate, Vitamin D3 Hemisuccinate, 1-[(1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylenecyclohexyl] Ester Butanedioic Acid, (3β,5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol Hydrogen Butanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C31H48O4/c1-21(2)8-6-9-23(4)27-15-16-28-24(10-7-19-31(27,28)5)12-13-25-20-26(14-11-22(25)3)35-30(34)18-17-29(32)33/h12-13,21,23,26-28H,3,6-11,14-20H2,1-2,4-5H3,(H,32,33)/b24-12+,25-13-/t23-,26+,27-,28+,31-/m1/s1 |
| LEDER | [H][C@]1([C@H](C)CCCC(C)C)CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](OC(CCC(O)=O)=O)CC3)/C3=C |
| Molekylvikt (g/mol) | 484.71 |
| Formel vikt | 484.3553 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?