Läs mer
Vitamin D3, MedChemExpress
Produktkod. 16489067
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16489067 5 g
16411519 1 g
16406756 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16489067 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15398
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
MedChemExpress Vitamin D3 (Cholecalciferol; Colecalciferol) is a naturally occuring form of vitamin D. Vitamin D3 induces cell differentiation and prevents proliferation of cancer cells.
Vitamin D3 (Cholecalciferol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin D3
CAS 67-97-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H44O
Kvantitet 5 g
Synonym Cholecalciferol Colecalciferol
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (259.98 mM; Need ultrasonic)
LEDER C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)CCCC(C)C)([H])/C(CCC1)=C/C=C3C(CC[C@H](O)C\3)=C
Molekylvikt (g/mol) 384.64
Formel vikt 384.64
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death