Läs mer
Vitamin D3, MP Biomedicals™
Produktkod. 11463180 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463180 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11463180 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02101224.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 SEK
    514.11 SEK / 250mg
    Save 25.89 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Är den naturligt förekommande formen av vitamin D3. Vitamin D3, MP Biomedicals förmedlar intestinal kalciumabsorption, benmetabolism och troligen muskelaktivitet. Det fungerar som en hormonprekursor och verkar genom en receptor som är en medlem av liganden
Det fungerar som ett hormonprekursor eftersom det kräver två stadier av metabolism: först till 25-hydroxikolekalciferol; sedan till 1,25-dihydroxikolekalciferol.
  • Modulerar proliferation och differentiering av både normala celler och cancerceller
  • Har antiproliferativa och antimetastaserande effekter på bröst-, kolon- och prostatacancerceller
  • Aktiverade vitamin D-receptorer i tarm och ben upprätthåller kalciumabsorbans och homeostas
Specifikationer
CAS 67-97-0
Smältpunkt 82 °C till 92 °C
Molekylformel C27H44O
Kvantitet 250 mg
Synonym vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum
Löslighetsinformation Löslig i etanol, aceton, eter, kloroform; olöslig i vatten. Praktiskt taget olöslig i vatten: löslig i de vanliga organiska lösningsmedlen; Lätt löslig i vegetabiliska oljor.
InChI-nyckel QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
LEDER CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C
IUPAC-namn (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(lR,3aS,7aR)-7a-metyl-l-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]etyliden]-4-metylidencyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 384.648
PubChem CID 5280795
ChEBI CHEBI:28940
Formel vikt 384.65
Fysisk form Pulver