Learn More
Vitamin D3-pulver, med majsstärkelse, MP Biomedicals™
Product Code. 11407501 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 g
Unit Size:
100g
Product Code. Kvantitet Unit Size
11407501 100 g 100g
1 options
Product Code. 11407501 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210328080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1840.00 SEK
    1752.65 SEK / 100g
    Save 87.35 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Specifications
Kemiskt namn eller material Vitamin D3 Powder
CAS 67-97-0
Molekylformel C27H44O
Kvantitet 100 g
Synonym vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum
InChI-nyckel QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
LEDER CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C
IUPAC-namn (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(lR,3aS,7aR)-7a-metyl-l-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]etyliden]-4-metylidencyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 384.648
PubChem CID 5280795
ChEBI CHEBI:28940
Formel vikt 384.6
Fysisk form Fast