Läs mer
Vitamin D4, MedChemExpress
Produktkod. 16494097
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494097 50 mg -
16441969 1 mg 1mg
16418208 10 mg -
16400648 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16494097 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY75958
MedChemExpress Vitamin D4 (22-Dihydroergocalciferol) is a Vitamin D derived from fungi. The precursor of Vitamin D4 is 22,23-dihydroergosterol.
Vitamin D4 (22-Dihydroergocalciferol) is a Vitamin D derived from fungi. The precursor of Vitamin D4 is 22,23-dihydroergosterol.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin D4
CAS 511-28-4
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H46O
Kvantitet 50 mg
Synonym 22-Dihydroergocalciferol
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (62.71 mM; Need ultrasonic)
LEDER C=C1/C(C[C@@H](O)CC1)=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CC[C@H](C)C(C)C)CC3
Molekylvikt (g/mol) 398.66
Formel vikt 398.66
Procent renhet 97.98%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism