Läs mer
MP Biomedicals Vitamin Diet Fortification Blandning
Produktkod. 11425782 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425782 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11425782 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0290465501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3705.00 SEK
    3528.66 SEK / 1kg
    Save 176.34 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Komplett vitaminblandning.
  • Denna formulering ger tillräckliga vitaminnivåer för att förhindra brister hos alla arter, vilket ger exakt kontroll av vitaminnivåerna
  • Ingredienserna tritureras i dextros
  • 1 kg räcker för 100 pund diet
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Produkttyp Djurkost
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 1 kg
Sterilitet Icke-steril
Förvaringskrav Rumstemperatur
Längd (engelska) 1 ft.
Längd (metrisk) 0.3048 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.