Läs mer
Vitamin D3, 99,85 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473180 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473180 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11473180 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210122401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.00 SEK
    724.43 SEK / 1g
    Save 36.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin D3
CAS 67-97-0
Analysprocentintervall 0.9985
Molekylformel C27H44O
Kvantitet 1 g
Synonym vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum
InChI-nyckel QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
LEDER CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C
IUPAC-namn (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(lR,3aS,7aR)-7a-metyl-l-[(2R)-6-metylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]etyliden]-4-metylidencyklohexan
Molekylvikt (g/mol) 384.648
PubChem CID 5280795
ChEBI CHEBI:28940
Formel vikt 384.65
Fysisk form Kristallin