Läs mer
Vitamin E-acetat, 97 %
Produktkod. 11461848
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461848 25 g 25g
11471848 100 g 100g
11481848 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11461848 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14505.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.40 SEK
    506.65 SEK / 25g
    Save 125.75 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7695-91-2 | C31H52O3 | 472,754 g/mol
Vitamin E-acetat används som ett stärkande medel och kosttillskott i mat. Det används i dermatologiska produkter som hudkrämer. Det är ett alternativ till tokoferol och ger skydd mot solens ultravioletta strålar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Vitamin E-acetat används som ett stärkande medel och kosttillskott i livsmedel. Det används i dermatologiska produkter som hudkrämer. Det är ett alternativ till tokoferol och ger skydd mot solens ultravioletta strålar.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7695-91-2
Molekylformel C31H52O3
Molekylvikt (g/mol) 472.754
MDL-nummer MFCD00072042
InChI-nyckel ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Synonym vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
IUPAC-namn [(2R)-2,5,7,8-tetrametyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetyltridecyl]-3,4-dihydrokromen-6-yl]acetat
LEDER CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin E Acetate
Smältpunkt °C till 28 °C
Densitet 0.960
Kokpunkt >300 °C
Flampunkt 210 °C (410 °F)
Analysprocentintervall 97%
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 25 g
Beilstein 97512
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Merck Index 14,9495
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 472.76
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.