Läs mer
Vitamin E acetate, 97%
Produktkod. p-3346685
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11461848
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14505.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7695-91-2 | C31H52O3 | 472.754 g/mol
Vitamin E-acetat används som ett stärkande medel och kosttillskott i mat. Det används i dermatologiska produkter som hudkrämer. Det är ett alternativ till tokoferol och ger skydd mot solens ultravioletta strålar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Vitamin E-acetat används som ett stärkande medel och kosttillskott i livsmedel. Det används i dermatologiska produkter som hudkrämer. Det är ett alternativ till tokoferol och ger skydd mot solens ultravioletta strålar.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Luft- och ljuskänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7695-91-2
Molekylformel C31H52O3
Molekylvikt (g/mol) 472.754
MDL-nummer MFCD00072042
InChI-nyckel ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Synonym vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
IUPAC-namn [(2R)-2,5,7,8-tetrametyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimetyltridecyl]-3,4-dihydrokromen-6-yl]acetat
LEDER CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin E Acetate
Smältpunkt °C to 28°C
Densitet 0.960
Kokpunkt >300°C
Flampunkt 210°C (410°F)
Analysprocentintervall 97%
Brytningsindex 1.496
Kvantitet 25 g
Beilstein 97512
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,9495
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 472.76
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.