Läs mer
α-Vitamin E, MedChemExpress
Produktkod. p-200100548
Encompass_Preferred
Kvantitet:
100 mg
1 g
Produktkod. 16469126
Brand: Medchem Express HYN0683
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress α-Vitamin E ((+)-α-Tocopherol), a naturally occurring vitamin E form, is a potent antioxidant.
α-Vitamin E ((+)-α-Tocopherol), a naturally occurring vitamin E form, is a potent antioxidant.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material α-Vitamin E
CAS 59-02-9
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C29H50O2
Kvantitet 100 mg
Synonym (+)-α-Tocopherol D-α-Tocopherol
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (116.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
LEDER OC1=C(C)C(C)=C2C(CC[C@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)O2)=C1C
Molekylvikt (g/mol) 430.71
Formel vikt 430.71
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Viscous Liquid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.