Läs mer
Vitamin K{1}
Produktkod. 11352866
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352866 1 g 1g
11362866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10575.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    770.10 SEK
    616.65 SEK / 1g
    Save 153.45 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Viktig näringskälla som finns i gröna växter, alger och fotosyntetiska bakterier. Det används som vitamin (protrombogen) och veterinärmedicin mot dikumarolförgiftning. Det är ett viktigt vitamin för syntesen av koagulationsfaktorerna II, VII, IX och X i levern. | CAS: 84-80-0 | C31H46O2 | 450,707 g/mol
Vitamin K{1} är en viktig kostkälla som finns i gröna växter, alger och fotosyntetiska bakterier. Det används som ett vitamin (protrombogent) och veterinärmedicinskt motgift mot dikumarolförgiftning. Det är ett viktigt vitamin för syntesen av koagulationsfaktorer II, VII, IX och X i levern.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84-80-0
Molekylformel C31H46O2
Molekylvikt (g/mol) 450.707
MDL-nummer MFCD00214063
InChI-nyckel MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Synonym vitamin k1, phytonadione, phylloquinone, phytylmenadione, phyllochinon, phytomenadione, alpha-phylloquinone, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
PubChem CID 5284607
ChEBI CHEBI:18067
IUPAC-namn 2-metyl-3-[(E,7R,llR)-3,7,11,15-tetrametylhexadek-2-enyl]naftalen-1,4-dion
LEDER CC1=C(C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)CC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin K1
Smältpunkt ∼-20 °C
Densitet 0.984
Kokpunkt ∼140 °C (0,001 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.526
Kvantitet 1 g
Beilstein 2568816
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Blandbar med torkad alkohol, aceton, petroleumeter, hexan, dioxan, kloroform, eter, bensen och vegetabiliska oljor. Oblandbar med vatten.
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.