Learn More
MP Biomedicals K-vitaminbrist kost, Pellets
Product Code. 11482791 Shop All MP Biomedicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
10 kg
20 kg
50 kg
missing translation for 'unitSize'
10kg
20kg
50kg
Product Code. 11482791
missing translation for 'mfr': MP Biomedicals 0296003750
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
K-vitaminbrist kost i pelletsform.
  • K-vitaminbrist kost i pelletsform
  • Används i forskningsdieter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Djurkost
Disponibel Engångsbruk
Formatera Pellets
Kvantitet 50 kg
Sterilitet Icke-steril
Förvaringskrav Rumstemperatur
Längd (engelska) 1 ft.
Längd (metrisk) 0.3048 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.