Läs mer
Vitamin K, MedChemExpress
Beskrivning
Vitamin K, the blood-clotting vitamin, is important for the function of numerous proteins within the body, such as the coagulation factors, osteocalcin and matrix-Gla protein.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vitamin K |
| CAS | 12001-79-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (Need ultrasonic) |
| LEDER | [Vitamin K] |
| Procent renhet | 98.0% |
| Kvalitet | Research |
| Fysisk form | Liquid |
| Visa mer |