Läs mer
Vitamin K1 2,3-Epoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vitamin K1 2,3-Epoxide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H46O3/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-31-29(33)27-19-8-7-18-26(27)28(32)30(31,6)34-31/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+ |
| Formel vikt | 466.3447 |
| Procent renhet | >95% |