Läs mer
Vitamin K1, MedChemExpress
Produktkod. 16481478
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16481478 5 g
16432549 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16481478 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0684
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MedChemExpress Vitamin K1 a naturally occurring vitamin required for blood coagulation and bone and vascular metabolism.
Vitamin K1 a naturally occurring vitamin required for blood coagulation and bone and vascular metabolism.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin K1
CAS 84-80-0
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H46O2
Kvantitet 5 g
Synonym Phylloquinone Phytomenadione
Löslighetsinformation Ethanol : ≥ 50 mg/mL (110.94 mM) ∣DMSO : 5.6 mg/mL (12.43 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C1C(C)=C(C/C=C(C)/CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)C(C2=C1C=CC=C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 450.7
Formel vikt 450.7
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation