Läs mer
Vitamin K1, MP Biomedicals™
Produktkod. 11447501 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11447501 10 g 10g
11427501 1 g 1g
11437501 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11447501 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210328310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8455.00 SEK
    8050.50 SEK / 10g
    Save 404.50 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 84-80-0
Molekylformel C31H46O2
Molekylvikt (g/mol) 450.707
InChI-nyckel MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Synonym vitamin k1, phytonadione, phylloquinone, phytylmenadione, phyllochinon, phytomenadione, alpha-phylloquinone, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
PubChem CID 5284607
ChEBI CHEBI:18067
IUPAC-namn 2-metyl-3-[(E,7R,llR)-3,7,11,15-tetrametylhexadek-2-enyl]naftalen-1,4-dion
LEDER CC1=C(C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)CC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin K1
Färg Gult
Densitet 0.984
Kvantitet 10 g
Formel vikt 450.68
Fysisk form Viskös vätska