Läs mer
Vitamin K1, MP Biomedicals™
Produktkod. 11417501 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11417501 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 11417501 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02103283.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.00 SEK
    455.69 SEK / 250mg
    Save 23.31 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Används som en kofaktor. Vitamin K1, MP Biomedicals ett fettlösligt vitamin som strukturellt liknar andra former av vitamin K. Det är en kofaktor vid bildandet av koagulationsfaktorer II (protrombin), VII, IX och X och av antikoagulantfaktorer Protein C och S, en
Specifikationer
CAS 84-80-0
Smältpunkt -20 °C (litteratur)
Densitet 0,984 (bokstavligen)
Kokpunkt ∼140 °C (litteratur)
Molekylformel C31H46O2
Brytningsindex 1,523–1,526 (vid 25 °C)
Kvantitet 250 mg
Synonym vitamin k1, phytonadione, phylloquinone, phytylmenadione, phyllochinon, phytomenadione, alpha-phylloquinone, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
Löslighetsinformation Löslig i kloroform (klar, gul lösning). Praktiskt taget olöslig i vatten, sparsamt löslig i alkohol, blandbar med feta oljor.
InChI-nyckel MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
LEDER CC1=C(C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)CC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
IUPAC-namn 2-metyl-3-[(E,7R,llR)-3,7,11,15-tetrametylhexadek-2-enyl]naftalen-1,4-dion
Molekylvikt (g/mol) 450.707
PubChem CID 5284607
ChEBI CHEBI:18067
Formel vikt 450.7
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vancomycin Hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Vancomycin Hydrochloride