Läs mer
Vitamin K2(5), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vitamin K2(5) |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O2/c1-10(2)8-9-12-11(3)15(17)13-6-4-5-7-14(13)16(12)18/h4-8H,9H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 240.115 |