Läs mer
Vitamin K4, MedChemExpress
Produktkod. 16491456
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491456 200 mg
16432349 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16491456 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1508
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Vitamin K4 is a chemically synthesized Vitamin K which plays an important role in the normal blood coagulation system.
Vitamin K4 is a chemically synthesized Vitamin K which plays an important role in the normal blood coagulation system.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vitamin K4
CAS 573-20-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H14O4
Kvantitet 200 mg
Synonym acetomenaphthone
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (387.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.59 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=CC(OC(C)=O)=C2C=CC=CC2=C1OC(C)=O
Molekylvikt (g/mol) 258.27
Formel vikt 258.27
Procent renhet 99.89%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death