Läs mer
BRANDTECH™ VITLAB™ Polypropen-griffinbägare
Beskrivning
Tillverkad med mycket transparent polypropen för optimal synlighet.
- För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
- Villkorligt autoklaverbar vid 121 °C, för design med upphöjda graderingar
- Lämplig för livsmedel
- Tillverkad i enlighet med ISO 7056
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (engelska) Yttre | 2,75 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | För allmänt bruk |
| Höjd (engelska) | 3,74 tum. |
| Höjd (metrisk) | 9.5 cm |
| Ökar | 50 mL |
| Temperatur (engelska) Max. Drift | 257 °F |
| Visa mer |