Läs mer
BRANDTECH™ VITLAB™ VITLAB™ Griffinbägare i polypropen
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Descrizione
Tillverkad med mycket transparent polypropen för optimal synlighet.
- För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
- Villkorligt autoklaverbar vid 121 °C, för design med upphöjda graderingar
- Lämplig för livsmedel
- Tillverkad i enlighet med ISO 7056
Specifica
Specifica
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,65 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 4.2 cm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | För allmänt bruk |
| Höjd (engelska) | 2,36 tum |
| Höjd (metrisk) | 6 cm |
| Ökar | 10 mL |
| Temperatur (engelska) Max. Drift | 257 °F |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto