Läs mer
BRANDTECH™ VITLAB™ VITLAB™ Griffinbägare i polypropen
Produktkod. 15762086
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15762086
Brand: BRANDTECH™ VITLAB™ 608081
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vitlab™ Griffinbägare i polypropen är präglade med lätt läsbar upphöjd blå skala för noggrann mätning.
Tillverkad med mycket transparent polypropen för optimal synlighet.
  • För att bevara markeringar, rengör inte vid temperaturer över 60 °C
  • Villkorligt autoklaverbar vid 121 °C, för design med upphöjda graderingar
  • Lämplig för livsmedel
  • Tillverkad i enlighet med ISO 7056
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (engelska) Yttre 1,96 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 5 cm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) För allmänt bruk
Höjd (engelska) 2,75 tum
Höjd (metrisk) 7 cm
Ökar 20 mL
Temperatur (engelska) Max. Drift 257 °F
Temperatur (metrisk) Max. Drift 125 °C
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Reusable
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056
skala Blå graderad skala
Stil Griffin