Läs mer
Emma Safety Footwear Vito (Frontier 114) Skyddsskor
Storlek:
39
40
41
42
43
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Beskrivning
- S3-Skyddssko med sulplatta för vått arbete
- Termoplastisk polyuretan (TPU) yttersula
- Fullnarvsläderkonstruktion
- ESD-certifierad
- Kromfritt foder
- Sanerat
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | SV ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart |
| Design | Vito (Frontier 114) |
| Liner material | Hydro-Tec™ Sanitized Silver & Wellness läder |
| Material | Läder, Nubuck |
| Storlek | 45 |
| Tåmaterial | Stål |