Läs mer
Emma Safety Footwear Vito S3 sko
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Beskrivning
- Smarta arbetsskor med vattenavvisande överdelar i fullnarv och nubuckläder
- Hydro-Tec antibakteriellt och Wellness-läderfoder
- Antibakteriella inlägg med toppskikt i läder
- Tåhätta av stål och penetrationsresistenta mellansulor av aramidfiber
- Komfort mellansulor i polyuretan (PU) med yttersulor av termoplastisk polyuretan (TPU)
- Vanlig passform
- Slitna skor kan returneras till tillverkaren för återvinning (porto tillhandahålls); håll kvittot och kontakta oss för mer information när det är dags
- Yttersulor är resistenta mot eldningsolja
- Utmärkt halkskydd
- Energiabsorberande klackar för komfort och stöd
- Antistatisk
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 20345:2011 S3 FO |
| Förslutningstyp | Snören |
| Färg | Svart |
| För användning med (applikation) | Regering, kommun, olja och gas |
| Material | Läder |
| Storlek | 45 |
| Tåmaterial | Stål |
| Färdig | Extra bred bredd |
| Ankel stil | Lågskuren |
| Produkttyp | Skyddssko |