Läs mer
Emma Safety Footwear Vito S3 sko
Produktkod. 17592436
Storlek:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Produktkod. 17592436
Brand: Emma Safety Footwear MM11400041
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Behåll den skarpa looken, även när du bär din skyddsutrustning med dessa Emma Vito skyddsskor.
  • Smarta arbetsskor med vattenavvisande överdelar i fullnarv och nubuckläder
  • Hydro-Tec antibakteriellt och Wellness-läderfoder
  • Antibakteriella inlägg med toppskikt i läder
  • Tåhätta av stål och penetrationsresistenta mellansulor av aramidfiber
  • Komfort mellansulor i polyuretan (PU) med yttersulor av termoplastisk polyuretan (TPU)
  • Vanlig passform
  • Slitna skor kan returneras till tillverkaren för återvinning (porto tillhandahålls); håll kvittot och kontakta oss för mer information när det är dags
  • Yttersulor är resistenta mot eldningsolja
  • Utmärkt halkskydd
  • Energiabsorberande klackar för komfort och stöd
  • Antistatisk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 20345:2011 S3 FO
Förslutningstyp Snören
Färg Svart
För användning med (applikation) Regering, kommun, olja och gas
Material Läder
Storlek 41
Tåmaterial Stål
Färdig Extra bred bredd
Ankel stil Lågskuren
Produkttyp Skyddssko