Läs mer
Honeywell KCL™ Vitoject™ 890 Handskar
Beskrivning
- Mycket kemikaliebeständig, absolut oumbärlig vid arbete med aggressiva kemikalier
- Skyddshandske av suverän kvalitet
- Tillverkad med miljövänlig formsprutningsprocess
- Löst sittande så att värmeskyddande handskar kan bäras under
- Kan återanvändas efter kontaminering via speciell rengöringsprocess (vänligen rådfråga KCL )
- Kan kombineras med kemiskt skyddande kläder
- Utmärkt låg nedbrytning
- God beständighet mot polycykliska aromatiska kolväten (petrokemikalier)
- Mycket bra skydd mot extremt aggressiva och giftiga kemikalier
- Mycket lufttät
- Lösningsmedelsfri
- Mycket bra temperaturbeständighet
- Mycket resistent mot ozon och solljus (UV)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EG kategori PPE 3 |
| Färg | Svart |
| Betyg för skärmotstånd | 1 |
| Material | Fluorokarbongummi |
| Storlek | 8 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.7 mm |
| Punkteringsbetyg | 1 |
| Motståndskraftig mot | Beständighet mot genomträngning av kemikalier: G |
| Tear Rating | 0 |
| Längd (metrisk) | 340 till 360 mm |