Läs mer
Cole-Parmer™ Viton FDA-kompatibel slang
Produktkod. 15446763
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
15,8 mm
19,1 mm
Förpackningsstorlek:
25fot
7.5m
Produktkod. 15446763
Brand: Cole-Parmer™ 0643504
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
FDA-kompatibla livsmedels- eller laboratorieapplikationer, överföring av syra och lösningsmedel, arbete med hög temperatur
  • Bra kemikaliebeständighet, ogenomskinlig vit
  • Certifiering: FDA-kompatibel
  • Temperaturområde: -25 till 400 °F (-32 till 204 °C)
  • Sterilisera: Cirkulerande varmluftsugn vid 480 °F (249 °C)
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 1/4 tum
Diameter (metrisk) Inre 6,4 mm
Material Viton
Diameter (engelska) Yttre 5/16 tum
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 7.6 m
Tjocklek (engelska) 1/32 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
Min. Driftstemperatur (engelska) -25 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -31 °C
Steriliseringsmetod Cirkulerande varmluftsugn vid 480 °F (249 °C)
Färg Opak vit
Maximalt tryck 14,5 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 4000 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C
Produkttyp Viton Slang (FDA-kompatibel)