Läs mer
Cole-Parmer™ Viton FDA-kompatibel slang
Produktkod. 15496763
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
15,8 mm
19,1 mm
Förpackningsstorlek:
25fot
7.5m
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
15496763 19,1 mm 25fot
11822130 3 mm 7.5m
15436763 4,8 mm 25fot
15446763 6,4 mm 25fot
15456763 8 mm 25fot
15466763 9,6 mm 25fot
15486763 15,8 mm 25fot
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15496763 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0643509
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
FDA-kompatibla livsmedels- eller laboratorieapplikationer, överföring av syra och lösningsmedel, arbete med hög temperatur
  • Bra kemikaliebeständighet, ogenomskinlig vit
  • Certifiering: FDA-kompatibel
  • Temperaturområde: -25 till 400 °F (-32 till 204 °C)
  • Sterilisera: Cirkulerande varmluftsugn vid 480 °F (249 °C)
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 3/4 tum
Diameter (metrisk) Inre 19,1 mm
Material Viton
Diameter (engelska) Yttre 1 tum
Diameter (metrisk) Yttre 25.4 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 7.6 m
Tjocklek (engelska) 1/8 tum
Tjocklek (metrisk) 3.2 mm
Min. Driftstemperatur (engelska) -25 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -31 °C
Steriliseringsmetod Cirkulerande varmluftsugn vid 480 °F (249 °C)
Färg Opak vit
Maximalt tryck 14,5 psi
Max. Driftstemperatur (engelska) 4000 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C
Produkttyp Viton Slang (FDA-kompatibel)