Läs mer
Pyrex™ Viton O-ringar för skruvgängade anslutningar
Material:
Viton
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Tillhandahåller tätning för polypropen gängad kontakt. Pyrex™ Viton O-ringar för skruvgängade kopplingar tål temperaturer upp till max 140 °C.
- För användning med polypropen gängade kopplingar
- Max temperatur: 140 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Viton |
| För användning med | Skruvgängad polypropenkoppling |
| Förpackningsmängd | 10/Pk. |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 284 °F |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 140 °C |
| Produkttyp | Viton™ O-ring |