Läs mer
Fisherbrand™ Viton Gummislang
Produktkod. 11512583 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
5m
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Tjocklek (metrisk) unitSize
11512583 1 mm 1 mm 5m
11532583 2 mm 1 mm 5m
11542583 3 mm 1 mm 5m
11552583 4 mm 1 mm 5m
11562583 5 mm 1,5 mm 5m
11572583 6 mm 1,5 mm 5m
11582583 6 mm 3 mm 5m
11592583 8 mm 1,5 mm 5m
11502593 8 mm 2 mm 5m
11512593 10 mm 2 mm 5m
11522593 12 mm 2,5 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11512583
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för överföring av frätande vätskor, även vid höga temperaturer
  • Utmärkt kemisk beständighet, särskilt mot aggressiva bränslen, syror, animaliska och vegetabiliska oljor, lösningsmedel, alkoholer och blekmedel
  • Bra motståndskraft mot ozon och strålning
  • Andra storlekar finns tillgängliga på begäran
  • Densitet 1,83 g/cm 3
  • Temperaturområde -20 till 300 °C
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 1 mm
Material Viton
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (metrisk) 1 mm
För användning med (applikation) Överföring av frätande vätskor, även vid höga temperaturer