Läs mer
Fisherbrand™ Viton Gummislang
Produktkod. 11522593 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
5m
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11522593 12 mm 2,5 mm 5m
11512583 1 mm 1 mm 5m
11532583 2 mm 1 mm 5m
11542583 3 mm 1 mm 5m
11552583 4 mm 1 mm 5m
11562583 5 mm 1,5 mm 5m
11572583 6 mm 1,5 mm 5m
11582583 6 mm 3 mm 5m
11592583 8 mm 1,5 mm 5m
11502593 8 mm 2 mm 5m
11512593 10 mm 2 mm 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 11522593
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5727.04 SEK
    3675.38 SEK / 5m
    Save 2051.66 SEK
    35% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för överföring av frätande vätskor, även vid höga temperaturer
  • Utmärkt kemisk beständighet, särskilt mot aggressiva bränslen, syror, animaliska och vegetabiliska oljor, lösningsmedel, alkoholer och blekmedel
  • Bra motståndskraft mot ozon och strålning
  • Andra storlekar finns tillgängliga på begäran
  • Densitet 1,83 g/cm 3
  • Temperaturområde -20 till 300 °C
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 12 mm
Material Viton
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (metrisk) 2,5 mm
För användning med (applikation) Överföring av frätande vätskor, även vid höga temperaturer