Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 2 mm |
| Material | Viton |
| Total längd (metrisk) | 5 m |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| För användning med (applikation) | Överföring av frätande vätskor, även vid höga temperaturer |