Läs mer
Fisherbrand™ Viton Gummislang
Produktkod. p-8011956 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Förpackningsstorlek:
5m
Produktkod. 11512583
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för överföring av frätande vätskor, även vid höga temperaturer
  • Utmärkt kemisk beständighet, särskilt mot aggressiva bränslen, syror, animaliska och vegetabiliska oljor, lösningsmedel, alkoholer och blekmedel
  • Bra motståndskraft mot ozon och strålning
  • Andra storlekar finns tillgängliga på begäran
  • Densitet 1,83 g/cm 3
  • Temperaturområde -20 till 300 °C
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 1 mm
Material Viton
Total längd (metrisk) 5 m
Tjocklek (metrisk) 1 mm
För användning med (applikation) Överföring av frätande vätskor, även vid höga temperaturer