Läs mer
Heidolph™ Viton™ Slang
Produktkod. 10055751 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
8,4 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre unitSize
10055751 8,4 mm 1m
1 options
Produktkod. 10055751 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5255002800
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang när du behöver utmärkt syrabeständighet vid höga temperaturer. Heidolph™ Viton™ Slangen är slät, biokompatibel och inert.
  • Låg gaspermeabilitet.
  • Beständig mot lösningsmedel och frätande ämnen vid höga temperaturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad GLP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 8,4 mm
Material Viton
Diameter (metrisk) Yttre 9.5 mm
Tjocklek (metrisk) 1.6 mm
För användning med Pump
För användning med (applikation) Låg gaspermeabilitet, resistent mot lösningsmedel och frätande ämnen vid höga temperaturer.
Min. Driftstemperatur (metrisk) -30 °C
Sterilitet Icke-steril
Steriliseringsmetod 16 timmar (vid °250 C med varmluftscirkulation rekommenderas.)
Höjd (metrisk) 6,7 m Vatten
Gaspermeabilitet Låg
Begränsningar Begränsad prestandalivslängd.
Färg Opak svart
Maximalt tryck Kontinuerlig/kort tid 0,5/1,5 bar
Vakuumnivå Bra
Max. Driftstemperatur (metrisk) 205 °C
Produkttyp Slangar