Läs mer
Heidolph™ Viton™ Slang
Produktkod. 10689722 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Slangstorlek:
0,8
1,7
7,9
Tjocklek (metrisk):
1,6 mm
2,5 mm
Förpackningsstorlek:
1m
Varje
Produktkod. 10689722
Brand: Heidolph™ 5255400000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang när du behöver utmärkt syrabeständighet vid höga temperaturer. Heidolph™ Viton™ Slangen är slät, biokompatibel och inert.
  • Låg gaspermeabilitet.
  • Beständig mot lösningsmedel och frätande ämnen vid höga temperaturer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borsilikatglas
Tjocklek (metrisk) 1,6 mm
Sterilitet Icke-steril
Slangstorlek 1,7
Maximalt tryck 0,7/1,7 bar