Läs mer
Cole-Parmer™ Viton Slang
Produktkod. 11938139 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
11938139 3,2 mm 7.5m
1 options
Produktkod. 11938139 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0643402
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 SEK
    732.81 SEK / 7.5m
    Save 322.19 SEK
    30% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
Använd denna slang för överföring av syra och lösningsmedel. Cole-Parmer™ Viton Slangen är idealisk för applikationer med hög temperatur.
  • Ogenomskinlig svart slang
  • Slang tillverkad enligt GMP
  • Temperaturområde: -13 till +204 °C (8 till 400 °F)
  • Sterilisering rekommenderas inte
Specifikationer
Diameter (engelska) Inre 1/8 tum
Diameter (metrisk) Inre 3,2 mm
Material Viton
Diameter (engelska) Yttre 3/16 tum
Diameter (metrisk) Yttre 4.8 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 760 cm
Tjocklek (engelska) 1/32 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.8 mm
För användning med (applikation) Överföring av syra och lösningsmedel
Min. Driftstemperatur (engelska) 8 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -13 °C
Sterilitet Icke-steril
Färg Opak svart
Maximalt tryck 1,45 bar
Max. Driftstemperatur (engelska) 400 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 204 °C
Produkttyp Viton Slang