Läs mer
Ismatec™ Viton™ Slang för peristaltiska pumpar
Slangstorlek:
26
30
42
46
48
Diameter (metrisk) Inre:
0,89 mm
1,14 mm
2,06 mm
2,54 mm
2,79 mm
Förpackningsstorlek:
50fot
Varje
Descripción
- Slangen genomgår robusta tester för att ge optimal prestanda/pumplivslängd med peristaltisk pumputrustning
- Precisionsextruderad till snäva toleranser för hög repeterbarhet, noggrannhet och reproducerbarhet
- Global marknadsledare inom utbud av formuleringar för mest omfattande kemisk kompatibilitet
- Regulatoriska godkännanden för att matcha din unika applikation
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | FDA godkänd; Prop 65 NA (inga Prop 65 kemikalier) |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,14 mm |
| Material | Viton |
| Total längd (engelska) | 50 ft. |
| Total längd (metrisk) | 15.2 m |
| För användning med | C/L Pump serien |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 0 °C |
| Slangstorlek | 30 |
| Flödeshastighet | 17,1 ml/min |
| Maximalt tryck | 25,3 psi, 1,75 bar |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido