Läs mer
Masterflex™ Viton™ Slang
Produktkod. 11928139
Diameter (metrisk) Yttre:
3.2 mm
Förpackningsstorlek:
7.5m
Produktkod. 11928139
Brand: Masterflex™ 0643401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna fasta slang för en längre livslängd med bättre tryckgenerering. Masterflex™ Viton™ Slangen motstår frätande ämnen, lösningsmedel och oljor vid förhöjda temperaturer.
FDA-kompatibla slangar finns i olika formuleringar för livsmedel eller laboratorieapplikationer.
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 3.2 mm