Läs mer
Thermo Scientific™ VitroEase™ Träningssats
Produktkod. 17691546 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25 förberedelser
Produktkod. Kvantitet
17691546 25 förberedelser
1 options
Produktkod. 17691546 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer A51363
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9260.00 SEK
    8056.20 SEK / Paket med 25
    Save 1203.80 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
De Thermo Scientific™ VitroEase™ Cryo-EM Training Kit tillhandahåller en komplett lösning som innehåller detaljerade instruktioner för framgångsrik förberedelse av rutnät för kryo-elektronmikroskopi en partikelanalys.
  • De VitroEase™ Cryo-EM Training Kit har utformats för att tillhandahålla de nödvändiga komponenterna för att komma igång med cryo-EM-analys av proteinprover
  • Provberedning är en stor flaskhals i kryo-elektronmikroskopi (cryo-EM) singelpartikelanalys (SPA)
  • För närvarande utförs provoptimering ofta på ett icke-systematiskt sätt, vilket förlänger optimeringstiden över flera dagar eller till och med veckor
  • Satsen innehåller ett positivt kontrollprotein, apoferritin, som har utformats specifikt för att möta de stränga behoven av hög proteinrenhet, minimal proteinaggregation och intakt proteinstruktur
  • Vanligt använda tillbehör för gallerförberedelse ingår också såsom pincett för manipulation, galler och gallerlådor för förvaring
  • Detaljerade steg-för-steg-instruktioner guidar användaren genom den långa förglasningsprocessen
  • Tillsammans kan kontrollen och komponenterna användas som en jämförelse för framgång för nya användare eller för kvalitetskontroll för expertanvändare
  • Galler och tillbehör tillhandahålls av pålitliga källor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Räcker för 25 rutförberedelser.
Innehåller VitroEase Apoferritin Standard (kat. nr. A51362), pincett, galler och gallerlådor.
För användning med (applikation) Cryo-EM SPA
För användning med (utrustning) Kryoelektronmikroskop
Kvantitet 25 förberedelser