Läs mer
Thermo Scientific™ VitroEase™ Metylamin Tungstate negativ fläck
Kvantitet:
5 mL
Beskrivning
- En enkel, färdig att använda negativ färg för elektronmikroskopi (EM ) analys
- Tillhandahålls som en stabil, bruksfärdig 2% fläcklösning
- Lätt att använda med rakt fram färgningsprotokoll
- Enhetlig, elektrontät fläck för EM
- Väter både gallerfilmer och prover väl vid ett neutralt pH
- Torkar utan kristallisering, perfekt för EM rutnät
- Fläck skadar inte känsliga strukturer så mycket som fosfovolframat (PTA)
- Funnet vara användbart för negativ färgning av makromolekyler, virus och membran
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| pH | 6.8 |
| Kvantitet | 5 mL |
| Kvalitet | Cryo-EM betyg |
| Fysisk form | Vätska |