Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacon 2 125kDa
BIOPHARMA
Produktkod. 15943040 Handla allt Sartorius Produkter
Kvantitet:
100/förpackning
25/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 15943040
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ VN02H82
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Centrifugalenheter för snabb DNA-koncentration och buffertbyte av 2 mL prover.
  • Den valda produkten för proteinfraktioneringsapplikationer.
  • Användningen av Hydrosart membran resulterar i hög återvinning från utspädda prover.
  • Fullständig och mycket reproducerbar återvinning av koncentratet.
  • Kapacitet för omvänd spinnsteg.
  • Koncentration av upp till 0,5 ml genomiskt DNA eller peptidprover.
  • Lågt bindande material.
  • MWCO tryckt på enheten.
  • Utvalda cut offs tillgängliga sterila och DNA-free för saker som kriminaltekniska tillämpningar.
  • qPCR-analys över 55 cykler med en verifierad detektionsgräns< 2 sid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning MWCO: 125 000 Dalton
Volym (metrisk) 0,1 till 2,0 ml, 55μ L (dödstoppsvolym)
Kvantitet 100/förpackning
Produktlinje Centrifugal ultrafiltreringsanordning
Material Polykarbonatkoncentratorkropp, polypropenfiltratkärl, cellulosaacetatmembran