Läs mer
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacon 500 125 kDa
BIOPHARMA
Produktkod. 15923040 Handla allt Sartorius Produkter
Kvantitet:
100-pack
25-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 15923040
Brand: Sartorius Stedim Biotech™ VN01H82
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vivacon 500 125kDa är centrifugalenheter för snabb DNA-koncentration och buffertbyte på 500μ L prover.
  • Den valda produkten för proteinfraktioneringsapplikationer.
  • Användningen av Hydrosart™ membran resulterar i hög återvinning från utspädda prover.
  • Fullständig och mycket reproducerbar återvinning av koncentratet.
  • Kapacitet för omvänd spinnsteg.
  • Koncentration av upp till 0,5 ml genomiskt DNA eller peptidprover.
  • Lågt bindande material.
  • MWCO tryckt på enheten.
  • Utvalda cut offs tillgängliga sterila och DNA-free för saker som kriminaltekniska tillämpningar.
  • qPCR-analys över 55 cykler med en verifierad detektionsgräns< 2 sid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Volym (metrisk) 0.5 mL
Kvantitet 100-pack
Produktlinje Centrifugal ultrafiltreringsanordning
Sterilitet Sterila
Material Polypropen
Förslutningstyp Platt mössa
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förslutning ingår Ja
Disponibel Engångsbruk
Produkttyp Centrifugalenheter