Läs mer
Sartorius Vivacon™ 500 DNA-koncentrator
BIOPHARMA
Produktkod. 11729275 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
100 kDa
2 kDa
30 kDa
50 kDa
Kvantitet:
100 pack
25 st
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Kvantitet Förpackningsstorlek
11729275 10 kDa 25 st Paket med 25
12333720 50 kDa 25 st Paket med 25
11786345 50 kDa 100 pack Paket med 100
11756345 10 kDa 100 pack Paket med 100
11739275 30 kDa 25 st Paket med 25
12343720 100 kDa 25 st Paket med 25
11766345 30 kDa 100 pack Paket med 100
11796345 100 kDa 100 pack Paket med 100
11716355 2 kDa 100 pack Paket med 100
11719275 2 kDa 25 st Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11729275 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer VN01H01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2365.00 SEK
    1646.00 SEK / Paket med 25
    Save 719.00 SEK
    30% Av
I lager
För upp till 500μ L, Vivacon™ 500 är centrifugalenheter för snabb DNA-koncentration och buffertbyte på 500μ L prover. De är också den favoritprodukt som används för proteinfraktioneringsapplikationer. Användningen av Hydrosart™ membran resulterar i hög återvinning från utspädda prover.
Vivacon 500 är centrifugalanordningar för DNA-koncentration och buffertbytestillämpningar för prover upp till 500 μl. De är också den valda produkten för proteinfraktioneringsapplikationer i detta volymintervall. För optimal prestanda med mycket utspädda prover, t.ex. rättsmedicinska prover, Vivacon 500 är utrustad med patenterad Hydrosart™ regenererade cellulosamembran med extremt låga ospecifika bindningsegenskaper och högt flöde. Hög återhämtning och utmärkt reproducerbarhet kombineras med bekvämlighet som erbjuds av volymgradering och molekylviktsgränser tryckta på individuella enheter. Vivacon 500 har en horisontell membrandesign som är optimal för DNA-fraktionering (primerborttagning) såväl som proteinfraktionering (peptidborttagning). Möjligheten till en omvänd centrifugering efter provbearbetning säkerställer fullständig koncentratåtervinning, vilket är särskilt viktigt när man arbetar med låga provkoncentrationer.
  • Bekväm hantering i rotorer med fast vinkel
  • Lågt bindande material
  • Möjlighet att snurra omvänd
  • MWCO tryckt på
  • Komplett och mycket reproducerbar koncentratåtervinning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 50ng/mL
Koncentrationstid 25 min.
Filtertyp Ultrafiltrering
Material Polykarbonat
Material (membran) Regenererad cellulosa
MWCO 10 kDa
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 0,32 cm 2
För användning med (applikation) DNA-koncentration, avsaltning, buffertbyte, fraktionering
Max. Tvinga 7500xG
Kvantitet 25 st
Provtyp DNA, peptid
Typ Koncentrator
Volym (metrisk) 0.5 mL
Volym (metrisk) Håll upp <5μ L
Mått (L x B) 1,77 x 0,48 tum. (4,5 x 1,24 cm)
Längd (engelska) 1,77 tum.
Längd (engelska) Back Spin 1,87 tum.
Längd (metrisk) 4.5 cm
Längd (metrisk) Back Spin 4.75 cm
Bredd (engelska) 0,48 tum.
Bredd (metrisk) 1.24 cm
För användning med (utrustning) centrifug
Provvolym 500μ L