Läs mer
Sartorius Vivaflow™ 200 Crossflow-kassetter
BIOPHARMA
Produktkod. 10118871 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Material (membran):
Cellulosa
PES
MWCO:
0,2μ m
10 kDa
100 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (membran) MWCO unitSize
10118871 Cellulosa 30 kDa Varje
10449321 PES 30 kDa Varje
10387261 PES 10 kDa Varje
10205951 PES 100 kDa Varje
10631072 Cellulosa 10 kDa Varje
10062291 PES 50 kDa Varje
10628581 PES 5 kDa Varje
10489701 PES 0,2μ m Varje
15364596 Cellulosa 100 kDa Varje
11785036 Cellulosa 5 kDa Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 10118871 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer VF20H2
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder en standard för användarvänlighet, tillförlitlighet och flexibilitet oöverträffad av andra filtreringssystem. Sartorius Vivaflow 200 Crossflow-kassetter är redo att användas, återanvändbara laboratoriecrossflow-kassetter för att koncentrera upp till 5L prover. Finns i olika MWCOs och membrantyper för olika applikationsbehov.
Snabb, effektiv koncentration
  • Optimalt lämpad för cellkultursupernatantkoncentration, viruskoncentration och vattenkoncentration
  • Använder en 200cm 2 PES eller Hydrosart membran för hög flödeshastighet
  • Tunnkanalig, flip-flow recirkulationsbana ger höga tvärflödeshastigheter med minimal pumphastighet
  • Snabb koncentration med en eller två kassetter
    • En enda modul koncentrerar vanligtvis 1L med en faktor 50 på mindre än 30 minuter
    • Två moduler som används parallellt koncentrerar 5L med en faktor 50 på under 75 minuter
  • Nästan total återvinning av koncentratet uppnås med en enda sköljning
  • En 500 ml förseglad diafiltreringsreservoar kan läggas till för snabbt och bekvämt buffertbyte
Bekväm och lätt att använda
  • En enhet levereras med alla nödvändiga tillbehör (förutom pump och pumphuvud)
    • Inkluderar slang, tryckindikator, flödesbegränsare och högtryckspumpslang
    • Utrustning som krävs: peristaltisk pump med storlek 16 pumphuvud
  • Kan enkelt rengöras och återanvändas flera gånger
  • Tydligt hölje för processövervakning
  • Färdiga engångskassetter
  • Ställ enkelt in två kassetter för att köras samtidigt för snabbare koncentration
    • Använd en förmonterad Y-kontakt med rätt slangstorlekar och kopplingar
    • Slang 16 används för att ansluta de två Vivaflow 200 enheter
    • Storlek 15 slang för anslutning till pumpen, med storlek 15 pumphuvud
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Filtertyp Ultrafiltrering
Formatera Kassett
För användning med (utrustning) Labscale TFF System
Material Akryl
Material (membran) Cellulosa
MWCO 30 kDa
Provvolym Upp till 2,5 L
Sterilitet Icke-steril
Filtreringsområde 200 cm 2
För användning med (applikation) Cellkultursupernatantkoncentration, viruskoncentration och vattenkoncentration
Inkluderar Tryckindikator, flödesbegränsare och storlek 16 PVC peristaltiska slangar och kopplingar
Max. Tryck 60psi
Pumpflödeshastighet 200 till 400 ml/min.
Kvantitet 1 vardera
Temperatur (engelska) Max. 140 °F
Temperatur (metrisk) Max 60 °C
Typ Crossflow-kassett
Volym (metrisk) 5 L
Volym (metrisk) Håll upp 5.3 mL
Mått (L x B x H) 4,96 x 1,49 x 5,43 tum. (12,6 x 3,8 x 13,8 cm)
Längd (metrisk) 12.6 cm
Bredd (metrisk) 3.8 cm
Bredd (metrisk) kanal 1 cm
Höjd (metrisk) 13.8 cm
Höjd (metrisk) kanal 0.04 cm