Beskrivning
Snabb, effektiv koncentration
- Optimalt lämpad för cellkultursupernatantkoncentration, viruskoncentration och vattenkoncentration
- Använder en 200cm 2 PES eller Hydrosart membran för hög flödeshastighet
- Tunnkanalig, flip-flow recirkulationsbana ger höga tvärflödeshastigheter med minimal pumphastighet
- Snabb koncentration med en eller två kassetter
- En enda modul koncentrerar vanligtvis 1L med en faktor 50 på mindre än 30 minuter
- Två moduler som används parallellt koncentrerar 5L med en faktor 50 på under 75 minuter
- Nästan total återvinning av koncentratet uppnås med en enda sköljning
- En 500 ml förseglad diafiltreringsreservoar kan läggas till för snabbt och bekvämt buffertbyte
- En enhet levereras med alla nödvändiga tillbehör (förutom pump och pumphuvud)
- Inkluderar slang, tryckindikator, flödesbegränsare och högtryckspumpslang
- Utrustning som krävs: peristaltisk pump med storlek 16 pumphuvud
- Kan enkelt rengöras och återanvändas flera gånger
- Tydligt hölje för processövervakning
- Färdiga engångskassetter
- Ställ enkelt in två kassetter för att köras samtidigt för snabbare koncentration
- Använd en förmonterad Y-kontakt med rätt slangstorlekar och kopplingar
- Slang 16 används för att ansluta de två Vivaflow 200 enheter
- Storlek 15 slang för anslutning till pumpen, med storlek 15 pumphuvud
Specifikationer
Specifikationer
| Filtertyp | Ultrafiltrering |
| Formatera | Kassett |
| För användning med (utrustning) | Labscale TFF System |
| Material | Akryl |
| Material (membran) | Cellulosa |
| MWCO | 10 kDa |
| Provvolym | Upp till 2,5 L |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 200 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Cellkultursupernatantkoncentration, viruskoncentration och vattenkoncentration |
| Show More |