Läs mer
Sartorius™ Vivaflow™ 50 Complete System
Produktkod. 10342312 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Volym (metrisk):
100 till 3000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10342312 100 till 3000 ml Varje
1 options
Produktkod. 10342312
Brand: Sartorius™ VFS502
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Material Polykarbonat
Material (membran) TPX
Filtreringsområde 50 cm 2
För användning med (applikation) Optimal for aqueous sample concentration e.g. proteins and nanoparticles
Material för hölje Polykarbonat
Max. Tryck 3 bar
Pumpflödeshastighet 200 till 400 ml/min.
Kvantitet 1 vardera
Återcirkulationshastighet 10mL
Temperatur (metrisk) Max 60 °C
Typ Vivaflow 50 Complete System
Volym (metrisk) 100 till 3000 ml
Volym (metrisk) Håll upp 1.5 mL
Bredd (metrisk) 25 mm
Bredd (metrisk) kanal 15 mm
Höjd (metrisk) 84 mm
Höjd (metrisk) kanal 0.3 mm