Läs mer
Sartorius™ Vivapure™ Virusreningskit
Handla allt Sartorius Produkter
Provstorlek:
20 mL
500 mL
2 x 100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Membranadsorberteknik
- Snabb och säker virusrening
- Klar att använda - kit innehåller alla buffertar och enheter du behöver
Specifikationer
Specifikationer
| Endotoxinkoncentration | <0,025 EU/ml |
| Ligandtyp | Kvartär ammonium |
| Inkluderar | 6 x AdenoPACK Maxi spin-kolonner med Sartobind™ jonbytarmembran, klarnings- och koncentrationsenheter, alla buffertar exklusive Benzonase™ |
| Provstorlek | 20 mL |
| Testtid | 1 hr. |
| Reningsmål | Upp till 1 x 10 12 adenovirus typ 5-partiklar från 20 ml cellkultur |
| Antal förberedelser | 6 x 20 mL |
| Provtyp | Cellkultur |
| För användning med (applikation) | Adeno virus rening typ 5 |