Läs mer
Sartorius Vivaspin™ 20 Centrifugal Concentrator
BIOPHARMA
Produktkod. 10506282 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
3 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Startpaket 2 vardera av: 5K, 10K, 30K, 50K, 100K Da
Kvantitet:
12/förpackning
48/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 48
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO Kvantitet Förpackningsstorlek
10506282 30 kDa 12/förpackning -
10757651 100 kDa 48/förpackning Paket med 48
10365171 1000 kDa 48/förpackning Paket med 48
10623002 Startpaket 2 vardera av: 5K, 10K, 30K, 50K, 100K Da 12/förpackning Paket med 12
10385121 30 kDa 48/förpackning Paket med 48
10099490 50 kDa 48/förpackning Paket med 48
10672422 100 kDa 12/förpackning Paket med 12
16656762 10 kDa 48/förpackning -
10738231 10 kDa 48/förpackning Paket med 48
10039460 1000 kDa 12/förpackning Paket med 12
10315271 5 kDa 48/förpackning Paket med 48
10096881 300 kDa 48/förpackning Paket med 48
10273521 50 kDa 12/förpackning Paket med 12
16636762 10 kDa 12/förpackning -
10670333 10 kDa 12/förpackning Paket med 12
10012561 3 kDa 12/förpackning Paket med 12
10325271 5 kDa 12/förpackning Paket med 12
10411052 300 kDa 12/förpackning Paket med 12
10638842 3 kDa 48/förpackning Paket med 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 10506282 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer VS2021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2049.39 SEK
    1920.33 SEK / Paket med 12
    Save 129.06 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Erbjuder ökad volymflexibilitet och prestanda. Vivaspin™ 20 Centrifugal Concentrator hanterar upp till 20 ml i svängskoprotorer och 14 ml i rotorer med fast vinkel som klarar av 50ml-centrifugrör. Har dubbla vertikala membran för oöverträffad filtreringshastighet och> 100-faldig koncentration.
Erbjuder ökad volymflexibilitet och prestanda. VivaspinTM 20 Centrifugal Concentrator hanterar upp till 20ml i svängskoprotorer och 14 ml i fastvinkelrotorer som klarar av 50 ml-centrifugrör. Har dubbla vertikala membran för oöverträffad filtreringshastighet och >100-faldig koncentration.
Vivaspin™ 20 Centrifugal Concentrator har utvecklats för att erbjuda ökad volymflexibilitet och prestanda. Vivaspin™ 20 hanterar upp till 20 ml i svängskoprotorer och 14 ml i rotorer med fast vinkel som klarar av 50 ml centrifugrör. Vivaspin™ 20 har dubbla vertikala membran för oöverträffad filtreringshastighet och> 100-faldig koncentration. Volymgradering gör det möjligt att övervaka koncentrationsprocessen och en modifierad dead stop-ficka förenklar pipettering av det slutliga koncentratet. För högre processflexibilitet, finns Vivaspin™ 20 med unika tillbehör och driftsätt. För avsaltning i ett steg efter koncentrering placeras en diafiltreringskopp fylld med buffert på koncentratorn och centrifugeras för att uppnå 98 % saltborttagning, istället för två snurr för att uppnå samma resultat med den traditionella påfyllnings- och återsnurrningsproceduren. När en lämplig centrifug inte är tillgänglig, eller för enstaka provbearbetning, för gastrycksfiltrering, kan Vivaspin™ 20 fyllas med upp till 15 ml och sedan trycksättas för koncentration på bänk. För ännu snabbare bearbetning kan gastrycksfiltrering kombineras med centrifugering. Tryckfugering är särskilt användbart för svåra eller viskösa prover såsom serum, vid användning av en låg processtemperatur, eller i allmänhet när minimal processtid är nödvändig.
  • PES-membran med högt flöde
  • Hög retentatåtervinning > 90 %
  • Vertikalt tvillingmembran för ultrasnabb koncentration
  • Universell rotorkompatibilitet
  • Säker provkoncentration på grund av dead-stop-volym
  • Bekväm återvinning av koncentrat genom pipettering
  • Volymgradering för enkel avläsning/övervakning
  • 100-faldig koncentration med dubbla vertikala membran
  • Ytterligare alternativ för trycksatt drift
Rotorkompatibilitet
Observera: Vivaspin™ 20 (30 mm x 116 mm) är utformad för att passa in i rotorer som kan rymma Falcon 50 ml koniska bottenrör, t.ex. Beckman Allegra 25R med TS-5.1-500 utsvängbar rotor med BUC 5-skopor och 368327-adaptrar; Beckman TA-10.250 25°fast vinkelrotor med 356966-adaptrar; Multifuge 3 SR med 75006445 utsvängbar rotor med 75006441-skopor och adaptrar för Falcon 50 ml koniska bottenrör. Dessa enheter är inte konstruerade för att passa in i rotorer som endast kan ta rund botten 29 mmx 105 mm-rör, t.ex Sorvall SS34 eller Beckmann JA 20. Om din rotor endast kan ta 29 mm x 105 mm rundbottnade rör, använd Vivaspin™ 15, som kan användas i antingen rundbottnade eller koniska centrifugrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Filtertyp Ultrafiltrering
Material (membran) PES
MWCO 30 kDa
Sterilitet Icke-steril
Kvantitet 12/förpackning
Typ Centrifugalkoncentrator
Volym (metrisk) 14 ml (rotor med fast vinkel), 20 ml (rotor med svängskopa)
Längd (metrisk) 116 mm
För användning med (utrustning) centrifug
Provvolym 20 mL