Läs mer
Cytiva Vivaspin™ 20 provkoncentratorer
Produktkod. 10656375 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
MWCO:
10 kDa
100 kDa
3 kDa
30 kDa
5 kDa
50 kDa
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. MWCO unitSize
10656375 30 kDa Paket med 12
10219484 3 kDa Paket med 12
10646375 5 kDa Paket med 12
10239294 50 kDa Paket med 12
10774797 100 kDa Paket med 12
10015804 10 kDa Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10656375 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28932361
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd för enstegs, icke-denaturerande provkoncentration i ett enda rör för minimal provhantering och minskad provförlust. Cytiva Liv Vivaspin™ 20 provkoncentratorer vänder sig till forskare som arbetar med provvolymer från 100μ l till 20 ml, med ett intervall av MWCO-värden från Mr 3 000 till 100 000.
Upp till 30-faldig koncentration av provet kan uppnås med återvinning av målmolekylen som vanligtvis överstiger 95 %. Patenterad dead-stop-teknik säkerställer att prover inte kan koncentreras till torrhet och möjliggör direkt koncentratåtervinning.
  • Acceptera provvolymer från 100 μL till 20 ml, med ett intervall av gränsvärden för molekylvikt från M r 3 000 till 100 000
  • Vertikalt semipermeabelt polyetersulfonmembran som separerar övre och nedre kammare motstår blockering och tolererar hög flödeshastighet
  • Centrifugering tvingar lösningsmedel genom membranet och lämnar ett koncentrerat prov i den övre kammaren
  • Kompatibelt pH-område: 1 till 9
  • Aktiv membranarea: 6,0 cm 2
För maximal återhämtning, välj en MWCO som är minst 50 % mindre än molekylstorleken för arten av intresse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (membran) PES
MWCO 30 kDa
Filtreringsområde 6 cm 2
Kvantitet 12/Pk.
Volym (metrisk) 5 till 20 ml
Längd (metrisk) 116 mm
Bredd (metrisk) 30 mm